Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922658-25G OR922658-5G
APOSOR922658-25GEA 348 EUR
APOSOR922658-25G APOSOR922658-5G
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride 95%
Methyl 2-aminopentanoate hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632063
Núm. CAS: 10047-10-6