(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922689-1G
OR922689-250MG
APOSOR922689-1GEA
806
EUR
APOSOR922689-1G
APOSOR922689-250MG
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid 95%
(S,E)-5-Chloro-2-isopropylpent-4-enoic acid
Formula:
C₈H₁₃ClO₂ MW: 176,641 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11113211 Núm. CAS: 324519-66-6 |