Thiochroman-3-one 97%

Proveedor: Apollo Scientific

OR922713-1G OR922713-250MG
APOSOR922713-1GEA 647 EUR
APOSOR922713-1G APOSOR922713-250MG
Thiochroman-3-one 97%
Thiochroman-3-one
Formula: C₉H₈OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437618
Núm. CAS: 16895-58-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR