[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: [1-(2-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanol
OR922731-1G OR922731-250MG
APOSOR922731-1GEA 382 EUR
APOSOR922731-1G APOSOR922731-250MG
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol 95%
[1-(2-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-methanol
Formula: C₁₀H₁₁ClO
MW: 182,647 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374449
Núm. CAS: 886366-24-1