(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR922737-1G OR922737-5G
APOSOR922737-1GEA 589 EUR
APOSOR922737-1G APOSOR922737-5G
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
(3,3-Dimethylcyclobutyl)methanol
Formula: C₇H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17170398
Núm. CAS: 75017-17-3