Spiro[3.3]heptan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR922744-1G OR922744-5G OR922744-250MG
APOSOR922744-1GEA 0 EUR
APOSOR922744-1G APOSOR922744-5G APOSOR922744-250MG
Spiro[3.3]heptan-2-one
Spiro[3.3]heptan-2-one
Formula: C₇H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22421860
Núm. CAS: 30152-57-9