tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR922789-10G OR922789-1G OR922789-5G
APOSOR922789-10GEA 1150 EUR
APOSOR922789-10G APOSOR922789-1G APOSOR922789-5G
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-ethylideneazetidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183.247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031238
Núm. CAS: 934665-46-0