4-Methylthiophen-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922825-100MG OR922825-1G OR922825-250MG
APOSOR922825-100MGEA 168 EUR
APOSOR922825-100MG APOSOR922825-1G APOSOR922825-250MG
4-Methylthiophen-3-amine 95%
4-Methylthiophen-3-amine
Formula: C₅H₇NS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907775
Núm. CAS: 23967-97-7