(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR922852-1G OR922852-250MG
APOSOR922852-1GEA 661 EUR
APOSOR922852-1G APOSOR922852-250MG
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride 97%
(S)-3-Cyanopiperidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₀N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106073
Núm. CAS: 915226-72-1