(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R)-cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, (R)-Cyclohex-3-enecarboxylic acid
OR922857-100G
APOSOR922857-100GEA 88.6 EUR
APOSOR922857-100G
(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid 98%
(R)-(+)-3-Cyclohexenecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275445
Núm. CAS: 5709-98-8