4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR922930-1G OR922930-250MG
APOSOR922930-1GEA 560 EUR
APOSOR922930-1G APOSOR922930-250MG
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde 95%
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00454011
Núm. CAS: 36151-45-8