(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Oxo-2-(p-tolyl)acetic acid
OR922949-1G OR922949-5G
APOSOR922949-1GEA 192 EUR
APOSOR922949-1G APOSOR922949-5G
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid 95%
(4-Methylphenyl)(oxo)acetic acid
Formula: C₉H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00961859
Núm. CAS: 7163-50-0