2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923048-1G
OR923048-5G
APOSOR923048-1GEA
77
EUR
APOSOR923048-1G
APOSOR923048-5G
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid 95%
2-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)benzoic acid
Formula:
C₉H₇N₃O₂ MW: 189,171 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20486491 Núm. CAS: 1001401-62-2 |