6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923073-1G OR923073-250MG
APOSOR923073-1GEA 261 EUR
APOSOR923073-1G APOSOR923073-250MG
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
6-Methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09881198
Núm. CAS: 138538-42-8