2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923076-100MG
OR923076-1G
OR923076-250MG
APOSOR923076-100MGEA
154
EUR
APOSOR923076-100MG
APOSOR923076-1G
APOSOR923076-250MG
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone 95%
2-Bromo-4-methyl-3-pentanone
Formula:
C₆H₁₁BrO MW: 179,055 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20621521 Núm. CAS: 29583-93-5 |