5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923126-1G OR923126-5G
APOSOR923126-1GEA 261 EUR
APOSOR923126-1G APOSOR923126-5G
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole 95%
5-(tert-Butyl)-2-methylbenzoxazole
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09027425
Núm. CAS: 40874-54-2