Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923130-1G OR923130-25G
APOSOR923130-1GEA 30.6 EUR
APOSOR923130-1G APOSOR923130-25G
Methyl-2-(benzylamino)acetate 97%
Methyl-2-(benzylamino)acetate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03247461
Núm. CAS: 17136-35-5