Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923171-1G OR923171-250MG
APOSOR923171-1GEA 109 EUR
APOSOR923171-1G APOSOR923171-250MG
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate 95%
Methyl 6-methylpyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13174781
Núm. CAS: 73955-53-0