N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR923172-1G
APOSOR923172-1GEA 33.5 EUR
APOSOR923172-1G
N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine 95%
N-Methyl-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Formula: C₇H₈N₄
MW: 148,165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01346677
Núm. CAS: 78727-16-9