(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923195-1G OR923195-5G
APOSOR923195-1GEA 255 EUR
APOSOR923195-1G APOSOR923195-5G
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(3-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formula: C₈H₄ClNO
MW: 165,576 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840530
Núm. CAS: 26152-02-3