3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923223-10G
OR923223-1G
OR923223-5G
APOSOR923223-10GEA
538
EUR
APOSOR923223-10G
APOSOR923223-1G
APOSOR923223-5G
3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine 97%
3-Acetyl-2,6-dimethoxypyridine
Formula:
C₉H₁₁NO₃ MW: 181,189 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07784407 Núm. CAS: 870703-62-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...