1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923262-1G OR923262-250MG
APOSOR923262-1GEA 806 EUR
APOSOR923262-1G APOSOR923262-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18457923
Núm. CAS: 1269479-13-1