4-[(2-Methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923263-1G OR923263-5G
APOSOR923263-1GEA 168 EUR
APOSOR923263-1G APOSOR923263-5G
4-[(2-Methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzaldehyde 95%
4-[(2-Methyl-2-propen-1-yl)oxy]benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,212 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00845682
Núm. CAS: 38002-91-4