2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-4'-methylacetophenone
OR923270-1G OR923270-5G
APOSOR923270-1GEA 148 EUR
APOSOR923270-1G APOSOR923270-5G
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone 95%
2-Hydroxy-1-(4-methylphenyl)ethanone
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778990
Núm. CAS: 4079-54-3