Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923273-100MG OR923273-1G OR923273-250MG
APOSOR923273-100MGEA 161 EUR
APOSOR923273-100MG APOSOR923273-1G APOSOR923273-250MG
Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-4-yl-acetic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.242 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22565620
Núm. CAS: 79757-20-3