5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Formyl-5-methyl-1,3-oxazol-2-yl)benzene, 4-Formyl-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
OR9233-1G OR9233-250MG
APOSOR9233-1GEA 263 EUR
APOSOR9233-1G APOSOR9233-250MG
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,195 g/mol
Pto. de fusión: 87…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08435848
Núm. CAS: 70170-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III