Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923316-1G OR923316-250MG
APOSOR923316-1GEA 483 EUR
APOSOR923316-1G APOSOR923316-250MG
Oxazolo[5,4-b]pyridine 95%
Oxazolo[5,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13175184
Núm. CAS: 273-62-1