2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,8-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-amine
OR923319-1G OR923319-250MG
APOSOR923319-1GEA 201 EUR
APOSOR923319-1G APOSOR923319-250MG
2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine 95%
2,8-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-ylamine
Formula: C₈H₁₀N₄
MW: 162,192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26593827
Núm. CAS: 1417637-80-9