8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octane
OR923369-1G OR923369-250MG
APOSOR923369-1GEA 313 EUR
APOSOR923369-1G APOSOR923369-250MG
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane 98%
8-Oxa-3-aza-bicyclo[3.2.1]octane
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113.158 g/mol
Pto. Ebullición: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09836264
Núm. CAS: 280-13-7
UN: 1993
ADR: 3 III