5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923392-1G OR923392-250MG
APOSOR923392-1GEA 806 EUR
APOSOR923392-1G APOSOR923392-250MG
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formula: C₉H₁₁N₃
MW: 161,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015994
Núm. CAS: 221681-94-3