6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(6-Formylpyridin-2-yl)morpholine, 2-Formyl-6-(morpholin-4-yl)pyridine
OR9234-1G OR9234-250MG
APOSOR9234-1GEA 382 EUR
APOSOR9234-1G APOSOR9234-250MG
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde 97%
6-(Morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271893
Núm. CAS: 857283-88-6