Methyl 2-cyclopropylacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923404-1G OR923404-5G
APOSOR923404-1GEA 79.9 EUR
APOSOR923404-1G APOSOR923404-5G
Methyl 2-cyclopropylacetate 95%
Methyl 2-cyclopropylacetate
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031699
Núm. CAS: 34108-21-9