(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923430-1G OR923430-250MG
APOSOR923430-1GEA 806 EUR
APOSOR923430-1G APOSOR923430-250MG
(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride 95%
(R)-Methyl 3-methylmorpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₃·ClH
MW: 195,644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26406785
Núm. CAS: 1434126-90-5