2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923473-1G OR923473-250MG
APOSOR923473-1GEA 790 EUR
APOSOR923473-1G APOSOR923473-250MG
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine 95%
2-Amino-3-(morpholinomethyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16765022
Núm. CAS: 1250814-06-2