5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923476-1G OR923476-5G
APOSOR923476-1GEA 190 EUR
APOSOR923476-1G APOSOR923476-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one 95%
5,6,7,8-Tetrahydro-3H-quinazolin-4-one
Formula: C₈H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01749933
Núm. CAS: 19178-19-9