2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923484-1G OR923484-250MG
APOSOR923484-1GEA 52.2 EUR
APOSOR923484-1G APOSOR923484-250MG
2-Bromo-5-chloropyrimidine 95%
2-Bromo-5-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026299
Núm. CAS: 124405-67-0