5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923512-1G OR923512-250MG OR923512-5G
APOSOR923512-1GEA 261 EUR
APOSOR923512-1G APOSOR923512-250MG APOSOR923512-5G
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine 95%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine
Formula: C₇H₄ClNS
MW: 169,631 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909817
Núm. CAS: 65977-55-1