4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923520-1G OR923520-250MG
APOSOR923520-1GEA 790 EUR
APOSOR923520-1G APOSOR923520-250MG
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine 95%
4-Chloro-5,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909775
Núm. CAS: 67434-65-5