Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923595-1G OR923595-250MG
APOSOR923595-1GEA 188 EUR
APOSOR923595-1G APOSOR923595-250MG
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride 95%
Ethyl 2-(pyrrolidin-3-yl)acetate hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17171210
Núm. CAS: 726139-60-2