3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9236-1G OR9236-250MG OR9236-5G
APOSOR9236-1GEA 248 EUR
APOSOR9236-1G APOSOR9236-250MG APOSOR9236-5G
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₉N₃O
MW: 187,198 g/mol
Pto. de fusión: 54…55,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271928
Núm. CAS: 876316-30-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II