Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923653-1G OR923653-250MG
APOSOR923653-1GEA 79.9 EUR
APOSOR923653-1G APOSOR923653-250MG
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl 3-aminopyridazine-6-carboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₇N₃O₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17016033
Núm. CAS: 98140-96-6