3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR923657-1G OR923657-250MG OR923657-5G
APOSOR923657-1GEA 132 EUR
APOSOR923657-1G APOSOR923657-250MG APOSOR923657-5G
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
3-Bromo-4-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12755927
Núm. CAS: 5932-20-7