5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923669-1G OR923669-250MG
APOSOR923669-1GEA 125 EUR
APOSOR923669-1G APOSOR923669-250MG
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Chloro-2-methyl-3-nitroaniline
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01109853
Núm. CAS: 219312-44-4