(S)-5-Phenylmorpholin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923728-1G OR923728-5G
APOSOR923728-1GEA 87 EUR
APOSOR923728-1G APOSOR923728-5G
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one 95%
(S)-5-Phenylmorpholin-2-one
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269693
Núm. CAS: 144896-92-4