3-Bromoazetidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923770-1G OR923770-250MG
APOSOR923770-1GEA 71.2 EUR
APOSOR923770-1G APOSOR923770-250MG
3-Bromoazetidine hydrochloride 95%
3-Bromoazetidine hydrochloride
Formula: C₃H₆BrN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834130
Núm. CAS: 53913-82-9