(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923836-1G OR923836-250MG
APOSOR923836-1GEA 754 EUR
APOSOR923836-1G APOSOR923836-250MG
(R)-2-Ethyl-piperazine 95%
(R)-2-Ethyl-piperazine
Formula: C₆H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411921
Núm. CAS: 393781-72-1