2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Benzofuran-5-yl)acetic Acid
OR923851-1G OR923851-250MG
APOSOR923851-1GEA 358 EUR
APOSOR923851-1G APOSOR923851-250MG
2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid 95%
2-(Benzofuran-5-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₈O₃
MW: 176.169 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09925119
Núm. CAS: 142935-60-2