4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923883-1G OR923883-250MG
APOSOR923883-1GEA 806 EUR
APOSOR923883-1G APOSOR923883-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₃BrN₄
MW: 199,008 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040189
Núm. CAS: 30129-51-2