(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923905-10G OR923905-1G OR923905-5G
APOSOR923905-10GEA 400 EUR
APOSOR923905-10G APOSOR923905-1G APOSOR923905-5G
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile 95%
(2E)-3-(4-Chlorophenyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₆ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001932
Núm. CAS: 28446-72-2