Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR923956-1G OR923956-250MG
APOSOR923956-1GEA 0 EUR
APOSOR923956-1G APOSOR923956-250MG
Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one 96%
Pyrido[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₇H₅N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02645992
Núm. CAS: 37538-67-3